3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile
PC7178-25G PC7178-5G PC7178-1G
APOSPC7178-25GEA 1360 EUR
APOSPC7178-25G APOSPC7178-5G APOSPC7178-1G
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₈BNO₂
MW: 195,07 g/mol
Pto. Ebullición: 85 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09953480
Núm. CAS: 238088-16-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III