1,1,1-Trifluoroacetona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7180-100G PC7180-25G PC7180-500G PC7180-250G PC7180-1KG
APOSPC7180-100GEA 372 EUR
APOSPC7180-100G APOSPC7180-25G APOSPC7180-500G APOSPC7180-250G APOSPC7180-1KG
1,1,1-Trifluoroacetona 98%
1,1,1-Trifluoroacetona
Formula: C₃H₃F₃O
Pto. Ebullición: 21…24 °C
Pto. de fusión: < –78 °C
Densidad: 1,252 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –30 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000423
Núm. CAS: 421-50-1
EINECS: 207-005-9
UN: 1993
ADR: 3,I