2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC7181-1G PC7181-5G PC7181-10G
APOSPC7181-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7181-1G APOSPC7181-5G APOSPC7181-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784336
Núm. CAS: 157834-21-4