Ácido 2-bromo-6-fluorofenilborónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Bromo-6-fluorophenyl)boronic acid, 2-Bromo-6-fluorobenzeneboronic acid
PC7182-100G PC7182-25G PC7182-5G
APOSPC7182-100GEA 539 EUR
APOSPC7182-100G APOSPC7182-25G APOSPC7182-5G
Ácido 2-bromo-6-fluorofenilborónico 98%
Ácido 2-bromo-6-fluorofenilborónico
Formula: C₆H₅BBrFO₂
MW: 218,82 g/mol
Pto. de fusión: 138…145 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05664309
Núm. CAS: 913835-80-0