Ácido 2,4-difluoro-5-nitrofenilborónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7184-1G PC7184-250MG
APOSPC7184-1GEA 306 EUR
APOSPC7184-1G APOSPC7184-250MG
Ácido 2,4-difluoro-5-nitrofenilborónico 97%
Ácido 2,4-difluoro-5-nitrofenilborónico
Formula: C₆H₄BF₂NO₄
Pto. de fusión: 225…227 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095253
Núm. CAS: 325786-11-6