1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7185-1G PC7185-5G
APOSPC7185-1GEA 241 EUR
APOSPC7185-1G APOSPC7185-5G
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Formula: C₄H₄F₃NO
Pto. Ebullición: 68…69 °C/40mmHg
Densidad: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040885
Núm. CAS: 335-08-0
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II