4-Amino-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC7198-1G PC7198-500MG
APOSPC7198-1GEA 335 EUR
APOSPC7198-1G APOSPC7198-500MG
4-Amino-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₉F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669720
Núm. CAS: 147147-73-7