α,α,α-Trifluoroacetofenona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7200-100G PC7200-25G PC7200-5G
APOSPC7200-100GEA 122 EUR
APOSPC7200-100G APOSPC7200-25G APOSPC7200-5G
α,α,α-Trifluoroacetofenona 99%
α,α,α-Trifluoroacetofenona
Formula: C₈H₅F₃O
Pto. Ebullición: 165…166 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000420
Núm. CAS: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN: 1224
ADR: 3,III