2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7202-1G PC7202-5G
APOSPC7202-1GEA 30.6 EUR
APOSPC7202-1G APOSPC7202-5G
2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile 98%
2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile
Formula: C₇H₄FNO
Pto. de fusión: 98…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846514
Núm. CAS: 104798-53-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III