2',3',4'-Trifluoroacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7202D-5G PC7202D-1G PC7202D-25G
APOSPC7202D-5GEA 24.8 EUR
APOSPC7202D-5G APOSPC7202D-1G APOSPC7202D-25G
2',3',4'-Trifluoroacetofenona 98%
2',3',4'-Trifluoroacetofenona
Formula: C₈H₅F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061231
Núm. CAS: 243448-15-9