2',3',6'-Trifluoroacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,3,6-Trifluorofenil)etan-1-ona
PC7202G-1G PC7202G-5G PC7202G-10G
APOSPC7202G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7202G-1G APOSPC7202G-5G APOSPC7202G-10G
2',3',6'-Trifluoroacetofenona 97%
2',3',6'-Trifluoroacetofenona
Formula: C₈H₅F₃O
MW: 174.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070809
Núm. CAS: 208173-22-2