2',4',5'-Trifluoroacetofenona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7202J-100G PC7202J-25G PC7202J-5G
APOSPC7202J-100GEA 296 EUR
APOSPC7202J-100G APOSPC7202J-25G APOSPC7202J-5G
2',4',5'-Trifluoroacetofenona 99%
2',4',5'-Trifluoroacetofenona
Formula: C₈H₅F₃O
Pto. Ebullición: 99…101 °C/20mmHg
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 1,331 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061193
Núm. CAS: 129322-83-4