2',4',6'-Trifluoroacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,4,6-Trifluorofenil)etan-1-ona
PC7202K-5G PC7202K-100G PC7202K-25G
APOSPC7202K-5GEA 26.1 EUR
APOSPC7202K-5G APOSPC7202K-100G APOSPC7202K-25G
2',4',6'-Trifluoroacetofenona 97%
2',4',6'-Trifluoroacetofenona
Formula: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061194
Núm. CAS: 51788-77-3