2-Fluoro-5-nitro-6-picolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Fluoro-6-metil-5-nitropiridina
PC7203-10G PC7203-25G
APOSPC7203-10GEA 77.1 EUR
APOSPC7203-10G APOSPC7203-25G
2-Fluoro-5-nitro-6-picolina 98%
2-Fluoro-5-nitro-6-picolina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095071
Núm. CAS: 18605-16-8