2-Cloro-3,6-difluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7205-5G PC7205-1G PC7205-25G
APOSPC7205-5GEA 102 EUR
APOSPC7205-5G APOSPC7205-1G APOSPC7205-25G
2-Cloro-3,6-difluoroanísol 98%
2-Cloro-3,6-difluoroanísol
Formula: C₇H₅ClF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631451
Núm. CAS: 261762-37-2