5-Bromo-2-cloro-3-fluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7206-5G
APOSPC7206-5GEA 116 EUR
APOSPC7206-5G
5-Bromo-2-cloro-3-fluoropiridina 98%
5-Bromo-2-cloro-3-fluoropiridina
Formula: C₅H₂BrClFN
MW: 210,43 g/mol
Pto. de fusión: 50…52 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411574
Núm. CAS: 831203-13-5