3-Amino-5-bromo-2-fluoropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-fluoropyridin-3-amine
PC7207-5G PC7207-10G
APOSPC7207-5GEA 143 EUR
APOSPC7207-5G APOSPC7207-10G
3-Amino-5-bromo-2-fluoropiridina
3-Amino-5-bromo-2-fluoropiridina
Formula: C₅H₄BrFN₂
MW: 191,0011 g/mol
Pto. de fusión: 75…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659524
Núm. CAS: 884495-22-1