1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanodiona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
PC7210-100G PC7210-5G
APOSPC7210-100GEA 94.4 EUR
APOSPC7210-100G APOSPC7210-5G
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanodiona 98%
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanodiona
Formula: C₅H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 107 °C
Densidad: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000427
Núm. CAS: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
UN: 1224
ADR: 3,III