3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7211-1G PC7211-5G
APOSPC7211-1GEA 219 EUR
APOSPC7211-1G APOSPC7211-5G
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₉H₅BrFNO
Pto. de fusión: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607907
Núm. CAS: 267880-92-2