1,3-Difluoro-2-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Difluoronitrobenzene
PC7218-100G PC7218-25G PC7218-5G
APOSPC7218-100GEA 195 EUR
APOSPC7218-100G APOSPC7218-25G APOSPC7218-5G
1,3-Difluoro-2-nitrobenceno 98%
1,3-Difluoro-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Pto. Ebullición: 91…92 °C/11mmHg
Densidad: 1,503 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192035
Núm. CAS: 19064-24-5
EINECS: 242-793-8