N-[3-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-N-methyl-hydrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7221-1G PC7221-250MG PC7221-500MG
APOSPC7221-1GEA 0 EUR
APOSPC7221-1G APOSPC7221-250MG APOSPC7221-500MG
N-[3-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-N-methyl-hydrazine
N-[3-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-N-methyl-hydrazine
Formula: C₇H₈F₃N₃
Pto. Ebullición: 90 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052298
Núm. CAS: 175205-68-2