1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7223-10G PC7223-1G PC7223-5G
APOSPC7223-10GEA 531 EUR
APOSPC7223-10G APOSPC7223-1G APOSPC7223-5G
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Formula: C₉H₉FO₃S
Pto. de fusión: 111…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202594
Núm. CAS: 82652-17-3