4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7227-1G PC7227-5G
APOSPC7227-1GEA 50.9 EUR
APOSPC7227-1G APOSPC7227-5G
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
MW: 337,697 g/mol
Pto. de fusión: 51…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774162
Núm. CAS: 874838-96-7
UN: 3261
ADR: 8,III