1-(Trifluoroacetil)imidazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-1-(1H-imidazol-1-yl)ethanone
PC7240-25G PC7240-5G
APOSPC7240-25GEA 102 EUR
APOSPC7240-25G APOSPC7240-5G
1-(Trifluoroacetil)imidazol 95%
1-(Trifluoroacetil)imidazol
Derivatising agent. Useful for trifluoroacetylation ofalcohols and amines for electron-capture GC analysis.
Formula: C₅H₃F₃N₂O
MW: 164,09 g/mol
Pto. Ebullición: 137…138 °C
Densidad: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014501
Núm. CAS: 1546-79-8
EINECS: 216-282-5
UN: 1993
ADR: 3,III