3,4-Difluorobencenosulfonamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7245-1G PC7245-5G PC7245-25G
APOSPC7245-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7245-1G APOSPC7245-5G APOSPC7245-25G
3,4-Difluorobencenosulfonamida
3,4-Difluorobencenosulfonamida
Formula: C₆H₅F₂NO₂S
Pto. de fusión: 89…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00728800
Núm. CAS: 108966-71-8