3-Fluoro-4-nitrobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzoate, Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, 3-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC7249-1G PC7249-25G PC7249-5G
APOSPC7249-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7249-1G APOSPC7249-25G APOSPC7249-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzoato de metilo 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆FNO₄
MW: 199,14 g/mol
Pto. de fusión: 53…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08444027
Núm. CAS: 185629-31-6