Perfluoro-3,6-dioxadecanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC7256-100G PC7256-25G PC7256-1G PC7256-5G
APOSPC7256-100GEA 0 EUR
APOSPC7256-100G APOSPC7256-25G APOSPC7256-1G APOSPC7256-5G
Perfluoro-3,6-dioxadecanoic acid
Perfluoro-3,6-dioxadecanoic acid
Formula: C₈HF₁₅O₄
Pto. Ebullición: 55 °C/6mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094421
Núm. CAS: 137780-69-9
UN: 3265
ADR: 8,III