2,3,4-Trifluoroanilina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7258-100G
PC7258-250G
PC7258-25G
PC7258-500G
APOSPC7258-100GEA
24.8
EUR
APOSPC7258-100G
APOSPC7258-250G
APOSPC7258-25G
APOSPC7258-500G
2,3,4-Trifluoroanilina 99%
2,3,4-Trifluoroanilina
Formula:
C₆H₄F₃N Pto. Ebullición: 90…92 °C/48mmHg Densidad: 1,393 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011737 Núm. CAS: 3862-73-5 EINECS: 407-170-9 UN: 3082 ADR: 9+EHS,III |