2,3,6-Trifluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7258L-1G PC7258L-5G PC7258L-25G
APOSPC7258L-1GEA 26.1 EUR
APOSPC7258L-1G APOSPC7258L-5G APOSPC7258L-25G
2,3,6-Trifluoroanilina 98%
2,3,6-Trifluoroanilina
Formula: C₆H₄F₃N
MW: 147.1 g/mol
Pto. Ebullición: 150…151 °C
Densidad: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012369
Núm. CAS: 67815-56-9