2,4,5-Trifluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7259-100G PC7259-25G PC7259-5G
APOSPC7259-100GEA 62.5 EUR
APOSPC7259-100G APOSPC7259-25G APOSPC7259-5G
2,4,5-Trifluoroanilina 98%
2,4,5-Trifluoroanilina
Formula: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Pto. de fusión: 59…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007649
Núm. CAS: 367-34-0
EINECS: 206-692-2