2,4,6-Trifluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC7260-10G
PC7260-250G
PC7260-50G
APOSPC7260-10GEA
43.5
EUR
APOSPC7260-10G
APOSPC7260-250G
APOSPC7260-50G
2,4,6-Trifluoroanilina 98%
2,4,6-Trifluoroanilina
Formula:
C₆H₄F₃N Pto. Ebullición: 57 °C/22mmHg Pto. de fusión: 33…37 °C Pto. de inflamación: 58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007650 Núm. CAS: 363-81-5 EINECS: 206-660-8 UN: 1325 ADR: 4.1,III |