3,4,5-Trifluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7260B-25G PC7260B-5G PC7260B-100G
APOSPC7260B-25GEA 24.8 EUR
APOSPC7260B-25G APOSPC7260B-5G APOSPC7260B-100G
3,4,5-Trifluoroanilina 98%
3,4,5-Trifluoroanilina
Formula: C₆H₄F₃N
Pto. de fusión: 61…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083522
Núm. CAS: 163733-96-8