4-Bromo-2-fluoropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7262-1G PC7262-25G PC7262-5G PC7262-100G
APOSPC7262-1GEA 0 EUR
APOSPC7262-1G APOSPC7262-25G APOSPC7262-5G APOSPC7262-100G
4-Bromo-2-fluoropiridina
4-Bromo-2-fluoropiridina
Formula: C₅H₃BrFN
Pto. Ebullición: 65 °C/5mmHg
Densidad: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112504
Núm. CAS: 128071-98-7