2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Difluoromethoxy)-2-iodobenzene
PC7263-25G PC7263-5G
APOSPC7263-25GEA 154 EUR
APOSPC7263-25G APOSPC7263-5G
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Formula: C₇H₅F₂IO
MW: 270,0153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09749662
Núm. CAS: 920981-12-0
UN: 1993
ADR: 3,III