2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7264-1G PC7264-500MG
APOSPC7264-1GEA 332 EUR
APOSPC7264-1G APOSPC7264-500MG
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Cl₂F₃N
Pto. Ebullición: 76 °C
Densidad: 1,542 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09749663
Núm. CAS: 89719-92-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III