2-Bromo-6-fluoronaftaleno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7265-1G PC7265-5G
APOSPC7265-1GEA 55.1 EUR
APOSPC7265-1G APOSPC7265-5G
2-Bromo-6-fluoronaftaleno
2-Bromo-6-fluoronaftaleno
Formula: C₁₀H₆BrF
Pto. de fusión: 66…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09763683
Núm. CAS: 324-41-4