2,3,4-Trifluorobenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7265D-100G PC7265D-25G PC7265D-5G
APOSPC7265D-100GEA 206 EUR
APOSPC7265D-100G APOSPC7265D-25G APOSPC7265D-5G
2,3,4-Trifluorobenzaldehído 97%
2,3,4-Trifluorobenzaldehído
Formula: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Pto. Ebullición: 77…79 °C/20mmHg
Densidad: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061230
Núm. CAS: 161793-17-5
UN: 1989
ADR: 3,III