2,3,6-Trifluorobenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7265G-25G
PC7265G-5G
APOSPC7265G-25GEA
132
EUR
APOSPC7265G-25G
APOSPC7265G-5G
2,3,6-Trifluorobenzaldehído 97%
2,3,6-Trifluorobenzaldehído
Formula:
C₇H₃F₃O Pto. Ebullición: 159 °C Densidad: 1,425 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061195 Núm. CAS: 104451-70-9 |