2,4,5-Trifluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7265J-100G PC7265J-50G
APOSPC7265J-100GEA 120 EUR
APOSPC7265J-100G APOSPC7265J-50G
2,4,5-Trifluorobenzaldehído 98%
2,4,5-Trifluorobenzaldehído
Formula: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Pto. Ebullición: 174 °C
Densidad: 1,408 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061196
Núm. CAS: 165047-24-5
UN: 1989
ADR: 3,III