2,4,6-Trifluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7265M-25G PC7265M-5G
APOSPC7265M-25GEA 108 EUR
APOSPC7265M-25G APOSPC7265M-5G
2,4,6-Trifluorobenzaldehído 98%
2,4,6-Trifluorobenzaldehído
Formula: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Pto. Ebullición: 165 °C
Pto. de fusión: 63…68 °C
Densidad: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061197
Núm. CAS: 58551-83-0