3,4,5-Trifluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7265R-100G PC7265R-25G PC7265R-500G
APOSPC7265R-100GEA 95.7 EUR
APOSPC7265R-100G APOSPC7265R-25G APOSPC7265R-500G
3,4,5-Trifluorobenzaldehído 98%
3,4,5-Trifluorobenzaldehído
Formula: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Pto. Ebullición: 174 °C
Pto. de fusión: 24…26 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083523
Núm. CAS: 132123-54-7