2,3,4-Trifluorobenzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7265T-1G PC7265T-25G PC7265T-5G
APOSPC7265T-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7265T-1G APOSPC7265T-25G APOSPC7265T-5G
2,3,4-Trifluorobenzamida 97%
2,3,4-Trifluorobenzamida
Formula: C₇H₄F₃NO
Pto. de fusión: 127…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061265
Núm. CAS: 207919-09-3