2,4,5-Trifluorobenzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7265W-25G PC7265W-5G PC7265W-1G
APOSPC7265W-25GEA 241 EUR
APOSPC7265W-25G APOSPC7265W-5G APOSPC7265W-1G
2,4,5-Trifluorobenzamida 97%
2,4,5-Trifluorobenzamida
Formula: C₇H₄F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082478
Núm. CAS: 98349-23-6