2,4,6-Trifluorobenzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7265X-10G PC7265X-5G
APOSPC7265X-10GEA 109 EUR
APOSPC7265X-10G APOSPC7265X-5G
2,4,6-Trifluorobenzamida 97%
2,4,6-Trifluorobenzamida
Formula: C₇H₄F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061199
Núm. CAS: 82019-50-9