3,4,5-Trifluorobenzamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7265Y-25G PC7265Y-5G PC7265Y-1G
APOSPC7265Y-25GEA 343 EUR
APOSPC7265Y-25G APOSPC7265Y-5G APOSPC7265Y-1G
3,4,5-Trifluorobenzamida
3,4,5-Trifluorobenzamida
Formula: C₇H₄F₃NO
MW: 175,11 g/mol
Pto. de fusión: 144…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083524
Núm. CAS: 78324-75-1