3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Fluoro-4-(propylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC7267-1G PC7267-5G
APOSPC7267-1GEA 224 EUR
APOSPC7267-1G APOSPC7267-5G
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BFNO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09258737
Núm. CAS: 874289-15-3