1,2,3-Trifluorobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7269-100G PC7269-25G
APOSPC7269-100GEA 78.3 EUR
APOSPC7269-100G APOSPC7269-25G
1,2,3-Trifluorobenceno
1,2,3-Trifluorobenceno
Formula: C₆H₃F₃
Pto. Ebullición: 94…95 °C
Densidad: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012013
Núm. CAS: 1489-53-8
UN: 1993
ADR: 3,II