Ácido 2,6-difluoro-3-etoxifenilborónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7272-1G PC7272-5G
APOSPC7272-1GEA 87.3 EUR
APOSPC7272-1G APOSPC7272-5G
Ácido 2,6-difluoro-3-etoxifenilborónico 98%
Ácido 2,6-difluoro-3-etoxifenilborónico
Formula: C₈H₉BF₂O₃
Pto. de fusión: 76…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369735
Núm. CAS: 849062-00-6