4-Bromo-2,3-difluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzene
PC7278-5G
PC7278-100G
PC7278-25G
APOSPC7278-5GEA
37.7
EUR
APOSPC7278-5G
APOSPC7278-100G
APOSPC7278-25G
4-Bromo-2,3-difluoroanísol 98%
4-Bromo-2,3-difluoroanísol
Formula:
C₇H₅BrF₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368017 Núm. CAS: 406482-22-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...