1,3,5-Trifluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7280-100G PC7280-25G PC7280-5G
APOSPC7280-100GEA 130 EUR
APOSPC7280-100G APOSPC7280-25G APOSPC7280-5G
1,3,5-Trifluorobenceno 98%
1,3,5-Trifluorobenceno
Formula: C₆H₃F₃
MW: 132,09 g/mol
Pto. Ebullición: 76 °C
Pto. de fusión: –5,5 °C
Densidad: 1,277 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000333
Núm. CAS: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
UN: 2387
ADR: 3,II